Läs mer
Gibco™ Grace's Insect Medium, otillsatt
Produktkod. 11514546 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11514546 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11514546 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11595030
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Användbar vid transfektion av insektsceller eller för proteinmärkningsstudier med metionin
Designad för tillväxt av celler från den australiensiska kejsaren Gum Moth, Antherea eucalypti . En kompletterad, allmänt använd för tillväxt av Spodeptera frugiperda -celler, Sf9 och Sf21. Sf9- och Sf21-celler används rutinmässigt för att uttrycka rekombinant protein med användning av Baculovirus Expression Vector System (BEVS). Life Technologies erbjuder en mängd olika Gibco Mediealternativ för en rad olika insektscellodlingsapplikationer. Den kompletta formuleringen finns tillgänglig. Den innehåller inte laktalbuminhydrolysat eller yestolat, som vanligtvis finns i den kompletterade versionen. Gibco Grace's Unsupplemented Insect Medium görs också utan metionin för proteinmärkningsstudier.
  • Tillverkad på cGMP-kompatibel anläggning på Grand Island, New York
  • Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder
  • Kräver tillskott med 10 % (FBS), 50 mg/L metionin, 3,33 g/L laktalbuminhydrolysat och 3,33 g/L yestolat före användning som odlingsmedium
Cellkultur, Insektscellodling, Sf9 och Sf21 Cellkultur
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Sf21, Sf9
Celltyp Insektscell
Form Vätska
Produkttyp Grace's Insect Medium
Med tillsatser Glutamin, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget laktalbuminhydrolysat, Nej Yeastolate, Inget metionin
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Oorganiska salter Kalcium, magnesium
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8 °C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum