Beskrivning
Kräver
Komplettering
Ham's F-10 Nutrient Mixture (F-10) är designad för serumfri tillväxt av kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler. F-10 har sedan dess använts för serumfri tillväxt av CHO kulturer såväl som serumkompletterad tillväxt av andra däggdjursceller, inklusive COS-7, primära råttastrocyter och råttprostataepitelceller.
Denna Hams F-10 är modifierad enligt följande:
Med: Fenolröd, L-glutamin
Utan: HEPES
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Använder Ham's F-10
Jämfört med andra basala medier innehåller F-10 ett bredare utbud av komponenter, inklusive zink, hypoxantin och tymidin. Serumfri tillväxt av CHO celler i F-10 har lett till en mängd förbättrade formuleringar, såsom Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12). F-10 innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver F-10 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). F-10 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (1,2 g/L), och kräver därför en miljö på 5 10 –% CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | CHO, COS-7 och prostataepitelceller från råtta |
| Celltyp | Primära råttastrocyter |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Ham's F-10 Näringsblandning |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Högt glukos, Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat |
| Utan tillsatser | Utan HEPES |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden |
| Visa mer |