Läs mer
Gibco™ Ham's F-12 Näringsblandning
Produktkod. p-4919858 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15172529 500 ml 500ml
15440564 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15172529 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11765054
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kräver
Komplettering
Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12) har utformats för serumfri, encellig plätering av kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler.
Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12) har utformats för serumfri, encellig plätering av kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler. F-12 har sedan dess använts för serumfri tillväxt av CHO kulturer samt serumkompletterad tillväxt av andra däggdjursceller, inklusive kondrocyter och råttprostataepitelceller. Vi erbjuder en mängd olika F-12-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna Hams F-12 är modifierad enligt följande:
Med: L-glutamin, fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Använder F-12
Jämfört med andra basala medier innehåller F-12 ett större utbud av komponenter, inklusive zink, putrescin, hypoxantin och tymidin. F-12 innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver F-12 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (1,176 g/L), och kräver därför en miljö med 5 10 –% CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje CHO, COS-7 och prostataepitelceller från råtta
Celltyp Primära råttastrocyter
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Hams F-12 näringsblandning
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan HEPES
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum