Läs mer
Gibco™ Hams F-12 näringsblandning, GlutaMAX™ Tillägg
Produktkod. 15344967 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15344967 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 15344967 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 31765035
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Kräver
Komplettering
Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12) har utformats för serumfri encellsplätering av kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler.
Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12) har utformats för serumfri encellsplätering av kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler. F-12 har sedan dess använts för serumfri tillväxt av CHO kulturer samt serumkompletterad tillväxt av andra däggdjursceller, inklusive kondrocyter och råttprostataepitelceller. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ F-12-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna Hams F-12 är modifierad enligt följande:
Med:GlutaMAX™ , fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Jämfört med andra basala medier innehåller F-12 ett större utbud av komponenter, inklusive zink, putrescin, hypoxantin och tymidin. Serumfri tillväxt av CHO celler i F-12 har lett till en mängd förbättrade formuleringar. Gibco™ F-12 med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format.
Gibco™ F-12 innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver F-12 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (1,176 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje CHO, COS-7 och prostataepitelceller från råtta
Celltyp Primära råttastrocyter
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Hams F-12 näringsblandning
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser GlutaMAX, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan HEPES
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco, GlutaMAX
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning. Ej för diagnostik. Inte för terapeutiskt bruk för människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag. För in vitro diagnostisk användning.