Läs mer
Gibco™ Hams F-12K (Kaighns) Medium
Produktkod. 11580556 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11580556 500 ml 500ml
10667440 10 x 500 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11580556 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 21127022
Grundläggande produkter för cellodling
Använd kampanjkoden 27976
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ham's F-12K (Kaighn's) Medium är en modifiering av Hams F-12 näringsblandning. Ham's F-12K (Kaighn's) Medium utvecklades för primära humana hepatocyter, såväl som för vissa rått- och kycklingleverceller i en reducerad serummiljö.
Ham's F-12K (Kaighn's) Medium är en modifiering av Hams F-12 näringsblandning. Ham's F-12K (Kaighn's) Medium utvecklades för primära humana hepatocyter, såväl som för vissa rått- och kycklingleverceller i en reducerad serummiljö.
Denna F-12K (Kaighn's) Medium tillverkas enligt följande:
Med: L-glutamin, fenolröd
Utan: HEPES
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Använder Hams F-12K
Ham's F-12K (Kaighn's) Medium innehåller många komponenter som inte finns i traditionella basala medier, såsom putrescin, tymidin, hypoxantin, zink och högre nivåer av alla aminosyror och natriumpyruvat. Dessa tillsatser gör att mediet kan kompletteras med mycket låga nivåer av serum eller definierade komponenter, för vissa celltyper. Ham's F-12K (Kaighn's) Medium innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer, och kompletteras därför ofta med tillväxtfaktorer och Fetal Bovine Serum (FBS). FBS-koncentrationen måste optimeras för varje cellinje. Ham's F-12K (Kaighn's) Medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,5 g/L), och kräver därför en miljö på 5 10–% CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Humana hepatocyter
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Hams F-12K (Kaighns) Medium
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Låg glukos, Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan HEPES
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden : 2-8 °C. Skydda från
ljus Fraktförhållanden : Omgivande
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver chloride