Beskrivning
Ham's F-12K (Kaighn's) Medium är en modifiering av Hams F-12 näringsblandning. Ham's F-12K (Kaighn's) Medium utvecklades för primära humana hepatocyter, såväl som för vissa rått- och kycklingleverceller i en reducerad serummiljö.
Denna F-12K (Kaighn's) Medium tillverkas enligt följande:
Med: L-glutamin, fenolröd
Utan: HEPES
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Använder Hams F-12K
Ham's F-12K (Kaighn's) Medium innehåller många komponenter som inte finns i traditionella basala medier, såsom putrescin, tymidin, hypoxantin, zink och högre nivåer av alla aminosyror och natriumpyruvat. Dessa tillsatser gör att mediet kan kompletteras med mycket låga nivåer av serum eller definierade komponenter, för vissa celltyper. Ham's F-12K (Kaighn's) Medium innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer, och kompletteras därför ofta med tillväxtfaktorer och Fetal Bovine Serum (FBS). FBS-koncentrationen måste optimeras för varje cellinje. Ham's F-12K (Kaighn's) Medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,5 g/L), och kräver därför en miljö på 5 10–% CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Humana hepatocyter |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Hams F-12K (Kaighns) Medium |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Låg glukos, Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat |
| Utan tillsatser | Utan HEPES |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Silver chloride
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- P391-Samla upp spill.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Silver chloride