Läs mer
Gibco™ HBSS (10X), kalcium, magnesium, inget fenolrött
Produktkod. 12519069 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12519069 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 12519069 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 14065056
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens.
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Formuleringar med kalcium och magnesium används vanligtvis som transportmedia eller för reagensberedning. Koncentrerade former av Gibco™ HBSS kräver tillsats av natriumbikarbonat, pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ HBSS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Denna HBSS ändras enligt följande:
Med: Kalcium, Magnesium, Glukos
Utan: fenolröd, natriumbikarbonat
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hanks balanserade saltlösning (HBSS)
Koncentration 10 X
För användning med (applikation) olika tillämpningar för cellkultur; såsom att tvätta celler före dissociation; Transport av celler eller vävnadsprover; Utspädning av celler för räkning och framställning av reagenser
pH 4.4 - 4.7
Fysisk form Vätska
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Lösningstyp Hanks balanserade salt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt 13485-standarden ISO
Osmolalitet 2700 - 3070 mOsm/kg
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.