Läs mer
Gibco™ HBSS (10X), inget kalcium, inget magnesium, inget fenolrött
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15356878
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
15356878 500 ml
1 options
Produktkod. 15356878 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 14185052
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens.
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Utformningar utan kalcium och magnesium krävs för att skölja kelatorer från odlingen före celldissociation. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ HBSS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna HBSS ändras enligt följande:
Med: Glukos
Utan: Kalcium, Magnesium, Fenolröd, Natriumbikarbonat
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Koncentrerade former av Gibco™ HBSS kräver tillsats av natriumbikarbonat, pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hanks balanserade saltlösning (HBSS)
Koncentration 10 X
För användning med (applikation) Olika cellkulturtillämpningar; Såsom att tvätta celler före dissociation; Transportera celler eller vävnadsprover; Utspädning av celler för räkning; och beredning av reagens
pH 5.8 - 6.1
Fysisk form Vätska
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Lösningstyp Hanks balanserade salt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Osmolalitet 2700 - 3000 mOsm/kg
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.