Beskrivning
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) används för en rad olika cellkulturapplikationer, såsom att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnadsprover, späda ut celler för räkning och förbereda reagenser. Formuleringar utan kalcium och magnesium krävs för att skölja chelatorer från kulturen före celldissociation.
Vi erbjuder en mängd HBSS-formuleringar Gibco™ för en rad olika cellkulturapplikationer.
Denna HBSS modifieras enligt följande:
Med: Glukos
Utan: Kalcium, magnesium, fenolrött
Den fullständiga utformningen finns tillgänglig.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hanks balanserade saltlösning (HBSS) |
| Färg | Klart |
| Koncentration | 1X |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| pH | 6,7 till 7,8 |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 500 ml |
| Lösningstyp | pH-buffert, lagringslösning och rengöringslösning |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.