Läs mer
Gibco™ HBSS, inget kalcium, inget magnesium, inget fenolrött
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4924954
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 12549069
Brand: Gibco™ 14175095
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens.
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Utformningar utan kalcium och magnesium krävs för att skölja kelatorer från odlingen före celldissociation.
Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ HBSS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Denna HBSS ändras enligt följande:
Med: Glukos
Utan: Kalcium, Magnesium, Fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hanks balanserade saltlösning (HBSS)
Färg Klart
Koncentration 1 X
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 6.7 - 7.8
Fysisk form Vätska
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Lösningstyp Hanks balanserade salt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Osmolalitet 270 - 295 mOsm/kg
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.