Läs mer
Gibco™ HEPES (1M)
Produktkod. 12509079 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12509079 100 ml 100ml
15490594 20 ml 20ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12509079 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 15630080
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gibco HEPES (4-(2-hydroxyetyl)-1-piperazinetansulfonsyra) är ett zwitterioniskt organiskt kemiskt buffringsmedel som ofta används i cellodlingsmedier. Den är membranogenomtränglig, relativt stabil och har begränsad interferens i viktiga processer.
Gibco HEPES (4-(2-hydroxyetyl)-1-piperazinetansulfonsyra) är ett zwitterioniskt organiskt kemiskt buffringsmedel som ofta används i cellodlingsmedier. Tillsatsen av 10 –stycken 25 mM HEPES ger extra buffringskapacitet när cellkultur kräver längre perioder av manipulation utanför en CO2-inkubator.
Gibco HEPES (N-2-hydroxyethylpiperazin-N-2-etansulfonsyra) är ett bra buffringsval för många cellkultursystem eftersom det:
  • Är membranogenomtränglig
  • Har begränsad effekt på biokemiska reaktioner
  • Är kemiskt och enzymatiskt stabil
  • Har mycket låg synlig och UV-ljusabsorption
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
För kontinuitet i leveranskedjan tillverkar vi denna produkt vid två separata anläggningar i Grand Island, NY, och Skottland, Storbritannien. Båda anläggningarna uppfyller cGMP-tillverkningskraven och är certifierade enligt 13485-standarden ISO .
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zwitterionic Organic Chemical Buffer
CAS 7365-45-9
Färg Klart
Koncentration 1 M
För användning med (applikation) Kromatinbiologi
pH 7 to 7.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 ml
Lösningstyp Buffert
Formulering N-2-hydroxyethylpiperazin-N-2-etansulfonsyra
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Molekylvikt (g/mol) 238.3 g/mol
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.