Läs mer
Gibco™ HEPES (Ultra Pure)
Produktkod. 10115074 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10115074 1 kg 1kg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10115074 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11344041
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett zwitterjoniskt organiskt kemiskt buffertmedel som vanligtvis används i cellodlingsmedia
  • Formulerad med 11g per liter vatten
  • Tillsats av 10 till 25 mM HEPES ger extra buffringskapacitet när cellodling kräver längre perioder av manipulation utanför en CO 2 -inkubator
  • Buffertval för många cellodlingssystem eftersom det är membranogenomträngligt
  • Har begränsad effekt på biokemiska reaktioner
  • Kemiskt och enzymatiskt stabil
  • Låg absorbans för synligt ljus och UV-ljus
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 15– °30 C
Fraktvillkor: Omgivning
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Däggdjursceller
Form Pulver
Produkttyp HEPES-buffert
pH 6,8 till 8,2
Kvantitet 1 kg