Läs mer
Gibco™ Hästserum, värmeinaktiverat, ursprung från Nya Zeeland
Produktkod. 11540636 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11540636 100 ml 100ml
10368902 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11540636 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 26050070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00 SEK
    295.65 SEK / 100ml
    Save 32.35 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
EIA testat (negativt) serum från en donatorflock
  • Gibco sera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser
  • Det har förtjänat forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd
  • Hjälper till att möta forskningsbehov och budgetkrav
  • EIA testat (negativt) serum från en donatorflock
  • Skickas fryst, förvara kl< 10 °C
  • Sera Kategori: Specialitet
  • Ursprung: Nya Zeeland
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor :≤ -10 °C, Fraktvillkor : Fryst
Art Häst/häst, Häst
Ursprungsland Nya Zeeland
Form Vätska
Produkttyp Hästserum
Kvantitet 100 ml
Serumbehandling Värmeinaktiverad
Sterilitet Sterila
Produktlinje Gibco
Frakt skick Fryst
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.