Läs mer
Gibco™ HT Tillägg (100X)
Produktkod. 11530386 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11530386 50 ml 50ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11530386 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11067030
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
HT-supplerat medium är lämpligt för räddning efter selektion för att övervinna effekterna av kvarvarande intracellulärt aminopterin.
  • Flytande blandning av natriumhypoxantin (10 mM) och tymidin (1,6 mM)
  • När de novo biosyntesvägen för nukleosider har återupprättats, HT tillskott kan avbrytas
  • Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Grand Island, New York, registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 2 °C till °8 C
Fraktvillkor: Rumstemperatur
Hållbarhet: 18 månader från tillverkningsdatum
Koncentration 100 X
Form Vätska
Produkttyp HT Tillägg
Sterilitet Sterilfiltrerad
Kvantitet 50 ml