Läs mer
Gibco™ Hybridoma-SFM
Produktkod. 11570416 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11570416 500 ml 500ml
10749233 1000 ml 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11570416 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12045084
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Speciellt utvecklad för att stödja tillväxten av hybridom för antikroppsproduktion
  • Hybridoma-SFM är ett serumfritt, mycket lågprotein (< 20μ g/ml) medium specifikt utvecklat för att stödja tillväxten av hybridom för antikroppsproduktion
  • Lämplig för odling av rekombinanta myelomlinjer såväl som traditionella hybridom, Hybridoma-SFM ger höga celldensiteter och IgG-produktion
  • Kolesterolberoende kulturer som NS0 kräver tillsats av 250X kolesterollipidkoncentrat
  • Hybridoma-SFM är ett komplett medium som är redo att användas, inget tillskott krävs
  • Förvaras vid 2 °C till 8 °C, skyddat från ljus
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Hybridom
Klassificering Lågt protein, Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Serumfritt medium (SFM)
Serumnivå Serumfritt
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8 °C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum