Läs mer
Gibco™ Hybridoma-SFM, pulver
Produktkod. 11520426 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11520426 10 l 10 L
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11520426 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12300067
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Komplett formulering färdig att använda
Gibco Hybridoma SFM är ett serumfritt medium med mycket låg proteinhalt speciellt utvecklat för förmågan att stödja tillväxten av hybridom för antikroppsproduktion.
  • Förmåga att stödja suspension och stationära hybridom och myelom
  • Serumfri formulering med mycket låg proteinhalt
  • Stöder suspension och stationära hybridom och myelom
  • Lämplig för odling av rekombinanta myelomlinjer såväl som traditionella hybridom
  • Ger hög celldensitet och IgG-produktion
  • Kolesterolberoende kulturer som NS0 kräver tillsats av 250X kolesterollipidkoncentrat
  • Komplett formulering färdig att använda
  • Inget tillskott krävs
  • Serumfri formulering med mycket låg proteinhalt som möjliggör enklare rening av ditt intressanta protein
  • Innehåller< 20 μg/ml totalt protein
Antikropps- och cellkulturproduktion, bioproduktion, cellodling, däggdjurscellkultur
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Hybridom
Klassificering Lågt protein, Serumfritt
Form Pulver
Produkttyp Hybridoma Medium, pulver
Serumnivå Serumfritt
Med tillsatser Glutamin
Produktlinje Gibco
Kvantitet 10 l
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor : 2-°8 C
Fraktvillkor : Ambient
Hållbarhet : 33 månader från tillverkningsdatum