Läs mer
Gibco™ Hygromycin B (50 mg/ml)
Produktkod. 10453982
Change view
Kvantitet:
20 ml
Förpackningsstorlek:
20ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10453982 20 ml 20ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10453982 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 10687010
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Vattenlösligt antibiotikum renat från bakterien Streptomyces hydroscopicus
Hygromycin B är ett vattenlösligt antibiotikum renat från bakterien Streptomyces hydroscopicus . Gibco™ Hygromycin B används som ett bakteriell selektionsantibiotikum i koncentrationsintervallet 200 500–μ g/ml. Denna produkt levereras som en 50 mg/ml lösning.
Resistens mot hygromycin B förlänas av E. coli hygromycinresistensgenen ( hyg eller hph ). Hygromycin B har ett annat verkningssätt än Geneticin™ Blasticidin S, eller Zeocin™ urvalsreagens, vilket gör det till ett utmärkt val för experiment med dubbla urval.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 till °8
C Transportförhållanden: Omgivande
Koncentration 50 mg/mL
Typ av kultur Däggdjurscellodling, insektscellodling
Form Vätska
Produkttyp Antibiotika
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Eukaryot selektion⁄Generering av stabil cellinje
Kvantitet 20 ml
Frakt skick Rumstemperatur
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYGROMYCIN B
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hygromycin B