Läs mer
Gibco™ IMDM
Produktkod. 10135083 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10135083 1000 ml Varje
11504556 500 ml Varje
12589059 10 x 500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10135083 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12440046
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Komplettering
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) är väl lämpad för snabbt förökande cellkulturer med hög densitet, inklusive Jurkat-, COS-7- och makrofagceller
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) är väl lämpad för snabbt förökande cellkulturer med hög densitet, inklusive Jurkat-, COS-7- och makrofagceller. Vi erbjuder en mängd olika IMDM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna IMDM ändras enligt följande:
Med: L-glutamin, fenolröd
Utan:α -tioglycerol, 2-merkaptoetanol
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Använder IMDM
IMDM, en modifiering av Dulbeccos Modified Eagle Medium, innehåller selen samt ytterligare aminosyror och vitaminer. Dessutom saknar detta unika medium järn, med kaliumnitrat som ersätter järnnitrat. IMDM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver IMDM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). IMDM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,024 g/L), och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Jurkat, COS-7 och makrofagceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium)
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Glutamin, HEPES, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Ingaα -Tioglycerol, Utan 2-merkaptoetanol
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 1000 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.