Läs mer
Gibco™ IMDM, inget fenolrött
Produktkod. 11500556 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11500556 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11500556 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 21056023
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Komplettering
Iscoves modifierade Dulbecco's Medium (IMDM) är väl lämpad för snabbt förökande cellkulturer med hög densitet, inklusive Jurkat-, COS-7- och makrofagceller.
Iscoves modifierade Dulbeccos medium (IMDM) är väl lämpad för snabbt proliferativa, högdensitetscellkulturer, inklusive Jurkat-, COS-7- och makrofagceller. Vi erbjuder en rad olika Gibco™ IMDM-modifieringar för olika tillämpningar av cellkultur. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
Denna IMDM är modifierad enligt följande:
Med: L-glutamin
Utan: fenolröd, α-tioglycerol, 2-merkaptotanol
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
IMDM, en modifiering av Dulbeccos Modified Eagle Medium, innehåller selen samt ytterligare aminosyror och vitaminer. Dessutom saknar detta unika medium järn, där kaliumnitrat ersätter järnnitrat.
Produktanvändning:
Endast för forskningsändamål: Ej avsedd för diagnostik eller terapeutisk användning hos djur eller människor.
IMDM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver IMDM tillskott, vanligtvis med 10 % Fetal Bovine Serum (FBS). IMDM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,024 g/L) och kräver därför en miljö på 5–10 %CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Gibco IMDM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Jurkat, COS-7 och makrofagceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium)
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Glutamin, HEPES, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan fenolrött, Ingaα -Tioglycerol, Utan 2-merkaptoetanol
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum