Läs mer
Gibco™ IMDM, pulver
Produktkod. 17102949 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 l
Produktkod. Kvantitet
17102949 10 l
1 options
Produktkod. 17102949 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12200069
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Kräver
Komplettering
Iscoves modifierade Dulbecco's Medium (IMDM) är väl lämpad för snabbt förökande cellkulturer med hög densitet, inklusive Jurkat-, COS-7- och makrofagceller.
Iscoves modifierade Dulbeccos medium (IMDM) är väl lämpad för snabbt proliferativa, högdensitetscellkulturer, inklusive Jurkat-, COS-7- och makrofagceller. Vi erbjuder en rad olika Gibco™ IMDM-modifieringar för olika tillämpningar av cellkultur. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
Denna IMDM är modifierad enligt följande:
Med: L-glutamin, fenolrött
Utan: α-tioglycerol, 2-merkaptotanol
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
IMDM, en modifiering av Dulbeccos Modified Eagle Medium, innehåller selen samt ytterligare aminosyror och vitaminer. Dessutom saknar detta unika medium järn, där kaliumnitrat ersätter järnnitrat.
Observera att hållbarheten på levererade produkter varierar. Denna produkt har en minsta hållbarhet på 6 månader vid leveranstillfället. För mer information om produktens hållbarhet, inklusive detaljer om specifika produktpartier, vänligen kontakta kundtjänst.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Jurkat, COS-7 och makrofagceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Form Pulver
Produkttyp IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium)
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Glutamin, HEPES, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Ingaα -Tioglycerol, Utan 2-merkaptoetanol
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 10 l
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8° C
Fraktvillkor: Ambient
Hållbarhet: 36 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
Inte för terapeutiskt bruk för människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.