Läs mer
Gibco™ Insulin-Transferrin-Selenium-Etanolamin (ITS -X) (100X)
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Beskrivning
- ITS-X-lösning används rutinmässigt, i kombination med 2 till 4 % FBS, för att stödja celltyper som kräver etanolamin, såsom bronkiala epitelceller
- Insulin främjar upptag av glukos och aminosyror, lipogenes, intracellulär transport och syntesen av proteiner och nukleinsyror
- Transferrin är en järnbärare och kan också bidra till att minska giftiga nivåer av syreradikaler och peroxid
- Selen, eftersom natriumselenit är en kofaktor för glutationperoxidas och andra proteiner som används som antioxidant i media
- Etanolamin är en prekursor för fosfoglycerider som är väsentliga för strukturen av plasmamembranet och cellorganellerna
- Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Grand Island, New York, registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: 2 °C till °8 C Fraktvillkor: Rumstemperatur Hållbarhet: 18 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Koncentration | 100 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Transferrin |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Insulin |
| Kvantitet | 10 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |