Beskrivning
Gibco™ Insulin-Transferrin-Selen (ITS-G) används som ett basalt mediumtillskott för att minska mängden fetalt bovint serum (FBS) som behövs för att odla celler. Ursprungligen användes ITS-G med RPMI 1640 och Minimum Essential Medium (MEM), men används nu rutinmässigt tillsammans med andra basala medier för att stödja en mängd olika celltyper i närvaro av 2 till 4 % FBS.
Insulin främjar upptaget av glukos och aminosyror, lipogenes, intracellulär transport samt syntesen av proteiner och nukleinsyror. Transferrin är en järnbärare och kan också hjälpa till att minska giftiga nivåer av syreradikaler och peroxid. Selen, som natriumselenit, är en kofaktor för glutationperoxidas och andra proteiner och används som antioxidant i medier.
Den fullständiga utformningen finns tillgänglig.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ ITS-G tillverkas vid en cGMP-kompatibel anläggning belägen i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: 2 °C till °8 C Fraktvillkor: Rumstemperatur Hållbarhet: 18 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Koncentration | 100 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Transferrin |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| Kvantitet | 10 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |