Läs mer
Gibco™ Insulin-transferrin-selen-natriumpyruvat (ITS-A) (100X)
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Beskrivning
- Används för adherenta cellkulturer
- Ursprungligen använd med RPMI 1640 och Minimum Essential Medium (MEM), används ITS-A nu rutinmässigt med andra basala medier för att stödja en mängd olika celltyper i närvaro av 2 till 4 % FBS
- Insulin främjar upptag av glukos och aminosyror, lipogenes, intracellulär transport och syntesen av proteiner och nukleinsyror
- Transferrin är en järnbärare och det kan också bidra till att minska giftiga nivåer av syreradikaler och peroxid
- Selenit är en kofaktor för glutationperoxidas och andra proteiner och används som antioxidant i media
- Natriumpyruvat är en föregångare till aminosyror, fettsyror och kolesterol; det är en viktig mellanprodukt i många biosyntetiska vägar
- Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Grand Island, New York, registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: 2 till °8 C Fraktvillkor: Ambient Hållbarhet: 18 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Koncentration | 100 X |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
| Produkttyp | Transferrin |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Natriumpyruvat |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| Kvantitet | 10 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |