Läs mer
Gibco™ Kanamycinsulfat
Produktkod. 11578676 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 ml
Form:
Pulver
Vätska
Förpackningsstorlek:
100ml
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Form Förpackningsstorlek
11578676 5 g Pulver 5g
15470594 100 ml Vätska 100ml
11588676 25 g Pulver 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11578676 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11815024
Grundläggande produkter för cellodling
Använd kampanjkoden 27976
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Vattenlösligt antibiotikum som ursprungligen renats från bakterien Streptomyces kanamyceticus
  • Ett vattenlösligt antibiotikum som ursprungligen renats från bakterien Streptomyces kanamyceticus
  • Kanamycin verkar genom att binda till 30S-subenheten i den bakteriella ribosomen och hämma proteinsyntesen i känsliga bakterier
  • Gibco™ Kanamycin är effektivt mot en mängd olika gramnegativa och vissa grampositiva bakterier
  • Det används för att förhindra bakteriell kontaminering av cellkulturer
  • Tillhandahålls som en 10 mg/ml stamlösning, den rekommenderade arbetskoncentrationen för cellodling är 100μ g/ml
  • Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder
  • Förvara vid -5 °C till -20 °C
Endast för forskning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Form Pulver
Produkttyp Antibiotika
För användning med (applikation) Bakterieurval
Kvantitet 5 g
Frakt skick Omgivningstemperatur