Läs mer
Gibco™ Kanamycinsulfat
Kvantitet:
5 g
25 g
100 ml
Form:
Pulver
Vätska
Förpackningsstorlek:
100ml
25g
5g
Beskrivning
- Ett vattenlösligt antibiotikum som ursprungligen renats från bakterien Streptomyces kanamyceticus
- Kanamycin verkar genom att binda till 30S-subenheten i den bakteriella ribosomen och hämma proteinsyntesen i känsliga bakterier
- Gibco™ Kanamycin är effektivt mot en mängd olika gramnegativa och vissa grampositiva bakterier
- Det används för att förhindra bakteriell kontaminering av cellkulturer
- Tillhandahålls som en 10 mg/ml stamlösning, den rekommenderade arbetskoncentrationen för cellodling är 100μ g/ml
- Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder
- Förvara vid -5 °C till -20 °C
Endast för forskning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: -5 till -°20 C Fraktvillkor: Fryst Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum |
| Koncentration | 100 X, 10 mg/mL |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| För användning med (applikation) | Bakterieurval |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Torr is |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Kanamycin sulphate