Beskrivning
- Formulerad som 6,0 g Azur II Eosin och 1,6 g Azur II per liter i glycerol/metanol
- För in vitro diagnostisk användning
- Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Grand Island, New York, registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder
Cellkultur, klinisk, klinisk och translationell forskning, cytogenetik, karyotypning, däggdjurscellkultur
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: 15– 30 °C. Skydda från ljus. Fraktvillkor: Omgivning Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Giemsa Stain |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| För användning med (applikation) | Translationell forskning, klinisk forskning |
| Produktlinje | KaryoMAX |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- KMAX GIEMSA STAIN
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.