Läs mer
Gibco™ KaryoMAX™ Kaliumkloridlösning
Produktkod. 10524224 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10524224 4 x 100 ml Paket med 4
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10524224 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 10575090
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
0,075M hypotonisk lösning för att förstora celler för att underlätta spridningen av metafaskromosomer för karyotypning
  • Formulerad som 5,592 g kaliumklorid per liter destillerat vatten
  • Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Grand Island, New York, registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 2– °8 C
Fraktvillkor: Omgivningstemperatur
Hållbarhet 12 månader från tillverkningsdatum
Form Vätska
Produkttyp Kaliumkloridlösning
Sterilitet Sterilfiltrerad
pH 6 till 8
Produktlinje KaryoMAX
Kvantitet 4 x 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
För in vitro-diagnostik.