Läs mer
Gibco™ L-glutamin (200 mM)
Produktkod. 11539876 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11539876 100 ml 100ml
15430614 20 ml 20ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11539876 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 25030081
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gibco L-Glutamin är ett färdigt aminosyratillskott för cellkultur. L-glutamin är en aminosyra som behövs i cellkultur för en rad kritiska cellprocesser.
Gibco L-Glutamin är ett färdigt aminosyratillskott för cellkultur. L-glutamin är en aminosyra som behövs i cellkultur för bildandet av purin- och pyrimidinnukleotider, aminosockerarter, glutation, L-glutamat och andra aminosyror, samt för proteinsyntes och glukosproduktion. Till skillnad från de flesta andra aminosyror är L-glutamin inte stabilt i lösning med en nedbrytningshastighet som beror på tid, temperatur och pH. Den optimala koncentrationen beror på celltypen och mediet som används för att odla cellerna, men ligger generellt i intervallet 2 –6 mM.
Gibco L-Glutamin-tillskottet är en färdig 200 mM lagerlösning för cellkulturtillskott som stödjer många viktiga cellfunktioner, inklusive:
  • Bildande av purin- och pyrimidinnukleotider
  • Bildande av aminosockerarter, glutation och L-glutamat
  • Bildande av andra aminosyror
  • Proteinsyntes
  • Glukosproduktion
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
För kontinuitet i leveranskedjan tillverkar vi denna produkt vid två separata anläggningar i Grand Island, NY och Skottland, Storbritannien. Båda anläggningarna uppfyller cGMP-tillverkningskraven och är certifierade enligt 13485-standarden ISO .
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutamine
CAS 56-85-9
pH 5 till 6
Förpackning Flaska
Molekylvikt (g/mol) 146.14 g/mol
Kvantitet 100 ml
Kvalitet Cellkultur
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 100X
Fysisk form Vätska
Produktlinje Gibco
Frakt skick Torr is