Beskrivning
Gibco L-Glutamin är ett färdigt aminosyratillskott för cellkultur. L-glutamin är en aminosyra som behövs i cellkultur för bildandet av purin- och pyrimidinnukleotider, aminosockerarter, glutation, L-glutamat och andra aminosyror, samt för proteinsyntes och glukosproduktion. Till skillnad från de flesta andra aminosyror är L-glutamin inte stabilt i lösning med en nedbrytningshastighet som beror på tid, temperatur och pH. Den optimala koncentrationen beror på celltypen och mediet som används för att odla cellerna, men ligger generellt i intervallet 2 –6 mM.
Gibco L-Glutamin-tillskottet är en färdig 200 mM lagerlösning för cellkulturtillskott som stödjer många viktiga cellfunktioner, inklusive:
- Bildande av purin- och pyrimidinnukleotider
- Bildande av aminosockerarter, glutation och L-glutamat
- Bildande av andra aminosyror
- Proteinsyntes
- Glukosproduktion
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
För kontinuitet i leveranskedjan tillverkar vi denna produkt vid två separata anläggningar i Grand Island, NY och Skottland, Storbritannien. Båda anläggningarna uppfyller cGMP-tillverkningskraven och är certifierade enligt 13485-standarden ISO .
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glutamine |
| CAS | 56-85-9 |
| pH | 5 till 6 |
| Förpackning | Flaska |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.14 g/mol |
| Kvantitet | 20 ml |
| Kvalitet | Cellkultur |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 100X |
| Fysisk form | Vätska |
| Frakt skick | Torr is |