Läs mer
Gibco™ L-glutamin (200 mM)
Beskrivning
Gibco L-Glutamine is a ready-to-use amino acid supplement for cell culture. L-glutamine is an amino acid required in cell culture for the formation of purine and pyrimidine nucleotides, amino sugars, glutathione, L-glutamate, and other amino acids, as well as in protein synthesis and glucose production. Unlike most other amino acids, L-glutamine is not stable in solution with a rate of degradation dependent upon time, temperature, and pH. The optimal concentration depends upon the cell type and medium used to culture the cells, but generally falls in the range of 2–6 mM.
L-Glutamin är en aminosyra som krävs för cellodling. L-Glutamin deltar i bildningen av purin- och pyrimidinnukleotider, aminosocker, glutation, L-glutamat och andra aminosyror, såväl som i proteinsyntes och glukosproduktion. Till skillnad från de flesta andra aminosyror är L-glutamin inte stabil i lösning. Hastigheten med vilken nedbrytningen fortskrider är en funktion av tid, temperatur och pH.
- Optimal koncentration beror på celltypen och mediet som används för att odla cellerna, men ligger vanligtvis inom intervallet 2 till 6 mM
- Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien, registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad enligt ISO 13485 standard
Bioproduktion, Cellkultur, Kloning, Däggdjurscellkultur, Transformation, Virusvaccinproduktion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glutamine |
| pH | 5 till 6 |
| Kvantitet | 20 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 100X |
| Fysisk form | Vätska |
| Frakt skick | Torr is |