Läs mer
Gibco™ L-glutamin
Beskrivning
L-glutamin deltar i bildningen av purin- och pyrimidinnukleotider, aminosocker, glutation, L-glutamat, andra aminosyror, och används i proteinsyntes och glukosproduktion. L-glutamin är, till skillnad från de flesta andra aminosyror, inte stabil i lösning. Hastigheten med vilken denna nedbrytning fortskrider är en funktion av tid, temperatur och pH.
- L-glutamin (icke-sterilt) pulver bör göras som en filtersteriliserad stamlösning på 200 mM (eller liknande) i destillerat vatten
- Optimal koncentration att använda beror på celltypen och mediet som används för att odla cellerna, men ligger vanligtvis inom intervallet 2 till 6 mM
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: 15– °30 C Fraktvillkor: Omgivning Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | L-glutamin |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Renhet eller kvalitetsklass | USP Kvalitet |
| Kvantitet | 1 kg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |