Läs mer
Gibco™ L-glutamin
Produktkod. 12569079
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12569079 100 g 100g
10545294 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12569079 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 21051024
L-Glutamin är en aminosyra som krävs för cellodling
L-glutamin deltar i bildningen av purin- och pyrimidinnukleotider, aminosocker, glutation, L-glutamat, andra aminosyror, och används i proteinsyntes och glukosproduktion. L-glutamin är, till skillnad från de flesta andra aminosyror, inte stabil i lösning. Hastigheten med vilken denna nedbrytning fortskrider är en funktion av tid, temperatur och pH.
  • L-glutamin (icke-sterilt) pulver bör göras som en filtersteriliserad stamlösning på 200 mM (eller liknande) i destillerat vatten
  • Optimal koncentration att använda beror på celltypen och mediet som används för att odla cellerna, men ligger vanligtvis inom intervallet 2 till 6 mM
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 15– °30 C
Fraktvillkor: Omgivning
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Däggdjursceller
Form Pulver
Produkttyp L-glutamin
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Glutamin
Renhet eller kvalitetsklass USP Kvalitet
Kvantitet 100 g