Läs mer
Gibco™ Lab Armor™ Kulor
Produktkod. 10612160
Change view
Kvantitet:
Volym: 4 l
Volym: 8 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10612160 Volym: 8 l Varje
10120988 Volym: 4 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10612160 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1254302
I lager
Små, ojämna metallkulor bestående av torr, metallisk termisk legering för användning i vattenbad designade för att ersätta vatten i ett vattenbad eller is i en ishink. ​
  • Upprätthåller en jämn temperatur bättre än vatten genom att överföra värme långsammare
  • Kan förbli ständig påkopplad och redo att användas
  • Flaskor och rör stannar på plats utan behov av ställ, vikter och flottörer
  • Tar bort behovet av att underhålla vattenbadet, såsom tömning, rengöring och påfyllning
  • Eliminerar risken för kontaminering från stående vatten i vattenbad
  • Ingen kondens ses runt kapsyler och inkubationsflaskor som tagits ur torrbadet
  • Miljövänligt alternativ till vatten
  • Mer energieffektiv än vatten
  • Drar mindre energi när den körs vid 37 och 65°C
  • Tillverkad av återvinningsbart material som kan rengöras med etanol, vilket eliminerar behovet av bakteriedödande medel för vattenbad som kan skada miljön
  • Förvara vid 15 till 30°C (levereras under omgivande förhållanden)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla Reflekterande, inert, slät
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 15– 30 °
C Fraktvillkor: Omgivande förhållanden
Kapacitet (metrisk) 8 L
Temperaturområde -80 °C till +180 °C
Typ Kula
Produktlinje Gibco
Kvantitet Volym: 8 l
Frakt skick Rumstemperatur
Diameter (metrisk) 5 mm polydispers