Läs mer
Gibco™ Lab Armor™ Kulor
Beskrivning
- Upprätthåller en jämn temperatur bättre än vatten genom att överföra värme långsammare
- Kan förbli ständig påkopplad och redo att användas
- Flaskor och rör stannar på plats utan behov av ställ, vikter och flottörer
- Tar bort behovet av att underhålla vattenbadet, såsom tömning, rengöring och påfyllning
- Eliminerar risken för kontaminering från stående vatten i vattenbad
- Ingen kondens ses runt kapsyler och inkubationsflaskor som tagits ur torrbadet
- Miljövänligt alternativ till vatten
- Mer energieffektiv än vatten
- Drar mindre energi när den körs vid 37 och 65°C
- Tillverkad av återvinningsbart material som kan rengöras med etanol, vilket eliminerar behovet av bakteriedödande medel för vattenbad som kan skada miljön
- Förvara vid 15 till 30°C (levereras under omgivande förhållanden)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av pärla | Reflekterande, inert, slät |
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: 15– 30 ° C Fraktvillkor: Omgivande förhållanden |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Temperaturområde | -80 °C till +180 °C |
| Typ | Kula |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | Volym: 4 l |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Diameter (metrisk) | 5 mm polydispers |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 4-Nitrobenzoyl chloride
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrobenzoyl chloride