Beskrivning
Kräver
Komplettering
Leibovitz's L-15 Medium stöder tillväxten av HEP-2 apnjurceller och primära explantat av embryonal och vuxen mänsklig vävnad. L-15 buffras av fosfater och fria basaminosyror istället för natriumbikarbonat. Detta medium är utformat för att stödja celltillväxt i miljöer utan CO 2 -jämvikt.
Denna L-15 är modifierad enligt följande:
Med: Galaktos, fenolröd, L-glutamin, natriumpyruvat
Utan: Glukos, HEPES, natriumbikarbonat
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
L-15 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver F-10 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | HEP-2 njurceller från apan |
| Celltyp | explantat av embryonal och vuxen mänsklig vävnad |
| Klassificering | Animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Leibovitz's L-15 Medium |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat, Galaktos |
| Utan tillsatser | Ingen glukos, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.