Beskrivning
Leibovitz's L-15 Medium stöder tillväxten av HEP-2 apnjurceller och primära explantat av embryonal och vuxen mänsklig vävnad. L-15 buffras av fosfater och fria basaminosyror istället för natriumbikarbonat. Detta medium är utformat för att stödja celltillväxt i miljöer utan CO 2 -jämvikt.
Denna L-15 är modifierad enligt följande:
Med: Galaktos, L-glutamin, natriumpyruvat
Utan: Glukos, fenolröd, HEPES, natriumbikarbonat
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Använder L-15
L-15 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver L-15 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Leibovitz L-15 Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | HEP-2 njurceller från apan |
| Celltyp | explantat av embryonal och vuxen mänsklig vävnad |
| Klassificering | Animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Leibovitz's L-15 Medium |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Natriumpyruvat, Galaktos |
| Utan tillsatser | Ingen glukos, Utan HEPES, Utan fenolrött |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden |
| Visa mer |