Läs mer
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium, pulver
Produktkod. 11504486 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11504486 10 l 10 L
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11504486 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 41300070
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Komplettering
Leibovitz's L-15 Medium stöder tillväxten av HEP-2 apnjurceller och primära explantat av embryonal och vuxen mänsklig vävnad.
Leibovitz L-15 Medium stödjer tillväxten av HEP-2-apnjurceller och primära explantationer av embryonal och vuxen mänsklig vävnad. L-15 buffras av fosfater och fria basaminosyror istället för natriumbikarbonat. Detta medium är utformat för att stödja celltillväxt i miljöer utanCO2-utjämning .
Denna L-15 modifieras enligt följande:
Med: Galaktos, fenolröd, L-glutamin, natriumpyruvat
Utan: Glukos, HEPES, natriumbikarbonat
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
L-15 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver F-10 tillskott, vanligtvis med 10 % Fetal Bovine Serum (FBS). Pulverformer av Gibco™ L-15-cellkulturmedium kräver pH-justering och filtrering vid förberedelsetillfället (se protokoll för detaljer).
Observera att hållbarheten på levererade produkter varierar. Denna produkt har en minsta hållbarhet på 6 månader vid leveranstillfället. För mer information om produktens hållbarhet, inklusive detaljer om specifika produktpartier, vänligen kontakta kundtjänst.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HEP-2 njurceller från apan
Celltyp Explantat av embryonal och vuxen mänsklig vävnad
Klassificering Animaliskt ursprung
Form Pulver
Produkttyp Leibovitz's L-15 Medium
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat, Galaktos
Utan tillsatser Ingen glukos, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 10 l
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8° C
Fraktvillkor: Ambient
Hållbarhet: 36 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
Inte för terapeutiskt bruk för människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag. För in vitro diagnostisk användning.