Description
Gibco LV-MAX Lentiviral Production System är ett optimerat, skalbart system utformat för att maximera produktionen av lentivirala vektorer. Detta system är specifikt utformat för högdensitetssuspensionskulturer av HEK293-härledda virala produktionsceller, vilka är anpassade till ett kemiskt definierat, serumfritt och proteinfritt LV-MAX produktionsmedium. Kitet inkluderar också ett högpresterande, katjoniskt, lipidbaserat transfektionsreagens, LV-tillskott och LV-förstärkare, utformat för övergående transfektion av högdensitetssuspensionsanpassade virala produktionsceller. Alla komponenter arbetar synergistiskt för att generera överlägsna och funktionella lentivirala partiklar under serumfria förhållanden jämfört med konventionell polyetylenimin (PEI).
Nyckelfunktioner i Lentiviral LV-MAX Production System
- Hög LV-utbyte—ger funktionella titrare upp till 1 x 108 TU/ml (okoncentrerat)
- Högdensitetstillväxt—stödjer tillväxt av virala produktionsceller vid tätheter större än 1 x 107 celler/ ml för maximal vektorutgång
- AOF-formulering—av kemiskt definierade, serumfria och animaliska ursprungsfria medier säkerställer konsekvent prestanda genom att eliminera variation från odefinierade komponenter
- Färdig att använda—, ingen medietillägg krävs; förenklar arbetsflöden och ger pålitlig, lot-to-lot-reproducerbarhet vid lentivirusproduktion
- Expressionssystem är fullt kompatibelt—med LV-MAX Lentiviral Production System för sömlös integration i end-to-end lentivirustillverkningsprocesser
- Skalbar och reproducerbar transfektion och produktion—validerad från 96 –brunnsplattor till flerlitersbioreaktorer, vilket möjliggör enkel uppskalning utan att offra cellavkastningen
- Enkel och robust kultur- och transfektionsprotokoll, som sömlöst integreras i alla tillfälliga produktionsflöden
Byggsatskomponenter
- LV-MAX Celler från virala produktionsceller (VPC) —HEK293-härledda celler anpassade till högdensitetssuspensionskultur, vilket ger en robust plattform för produktion av lentivirala vektorer
- LV-MAX Produktionsmedium—Ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt medium, särskilt utvecklat för högdensitetstillväxt och transfektion av Gibco virala produktionsceller
- LV-MAX Transfektionsreagens—är ett högpresterande, katjoniskt, lipidbaserat reagens unikt formulerat för att samtransfektera flera plasmider till högdensitetsbaserade virala produktionscellkulturer. Detta reagens säkerställer hög transfektionseffektivitet med minimal toxicitet.
- LV-MAX Komplettera—en optimerad, kemiskt definierad, serumfri, proteinfri och animalisk ursprungsfri formulering som är utformad för att hämma celltillväxt under transfektion. Det ökar produktionen av lentivirala vektorer utan att äventyra cellens livskraft eller störa produktionsprocessen.
- LV-MAX Förstärk—en proprietär, animaliskt ursprungsfri formulering som avsevärt ökar produktionen av lentivirala vektorer
Användningsområden
- Genterapi—idealisk för produktion av lentivirala vektorer för forskning och utveckling av genterapi
- Cellterapi—stödjer produktionen av lentivirala vektorer för cellterapiapplikationer, vilket möjliggör en smidig övergång från upptäckt till klinisk produktion
- Forskning och utveckling—erbjuder en pålitlig och skalbar lösning för produktion av lentivirala vektorer i olika forskningsmiljöer
Komponenter finns tillgängliga i RUO eller CTS
Erbjuds både som en Research Use Only (RUO)-version och en GMP-kompatibel Cell Therapy Systems (CTS) version för att stödja translationella och kliniska applikationer.
Specifications
Specifications
| Celllinje | Viral produktionscelllinje |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Lentiviralt produktionssystem |
| Produktlinje | LV-MAX |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is |
| Innehåll och lagring | •1 L LV-MAX Produktionsmedium. Förvara vid 2 –8°C, skydda mot ljus. • 0,3 L LV-MAX Transfektionssats. Förvara vid 2 –8°C, skydda mot ljus. • 2 injektionsflaskor med virala produktionsceller. Förvara i flytande kväve tills den ska användas. Förvara inte cellerna vid -80°C. |
| Leveranstyp | Lentiviral, transfektion |
| Typ av kultur | Suspensionscellodling |
| Uttryckssystem | Övergående |