Läs mer
Gibco™ LV-MAX™ Produktionsmedium
Produktkod. 15839081 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
6 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15839081 1 l 1 L
15863374 1 l 1 L
15849081 6 x 1 l 6 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15839081 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A3583401
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
LV-MAX Produktionsmedium är ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt medium, särskilt utvecklat för högdensitetstillväxt och transfektion av Gibco virala produktionsceller (suspensionsanpassade HEK 293-härledda celler).
Gibco LV-MAX Produktionsmedium är ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt medium, särskilt utvecklat för högdensitetstillväxt och transfektion av Gibco virala produktionsceller (suspensionsanpassade HEK 293-härledda celler) som främjar högtiter lentiviral produktion.
  • Stöder tillväxt av suspensionsvirala produktionsceller till tätheter över 1,0 x 107 celler/ml
  • Möjliggör ihållande, högnivåproduktion av högdensitets-transfecterade kulturer, vilket ger en titer på upp till 1 x 108 TU/ml (okoncentrerade LVV-GFP)
  • Stöder tillväxt och transfektion av virala produktionsceller i odlingsformat från 96-djupa brunnsblock till 2-literskolvar och bioreaktorer
LV-MAC produktionsmedium är redo att användas, utan behov av tillskott. Den kemiskt definierade formuleringen resulterar i hög reproducerbarhet och tillförlitlighet från parti till parti. Mediet rekommenderas inte för adherenta cellkulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Virusproduktionsceller
Celltyp HEK 293
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Lentiviralt produktionsmedium
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser GlutaMAX
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerat
Produktlinje LV-MAX
Kvantitet 1 l
Frakt skick Rumstemperatur
Antibiotika ingår Utan antibiotika
Innehåll och lagring 1 L-flaska; Reagenser bör förvaras vid 2°till 8 °C, skyddade mot ljus
Typ av kultur Suspensionscellodling