Läs mer
Gibco™ LV-MAX™ Transfektionssats
Artikelnummer. 15819081 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Kvantitet Pakningsstørrelse
15819081 1 l 1 L
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15819081 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A35348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16300.00 SEK
    15484.65 SEK / 1 L
    Save 815.35 SEK
    5% Av
Se alle kampagner
 Begränsad artikel
I lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
LV-MAX Transfektionskit är en väsentlig komponent i Lentiviral LV-MAX Production System.
Gibco LV-MAX Transfektionskitet är en viktig komponent i LV-MAX Lentiviral Production System, specifikt utformad för övergående transfektion av högdensitetssuspensionsanpassade virala produktionsceller (humana embryonala njurceller (HEK) 293-härledda). Detta kit är utformat för att maximera produktionen av lentivirala partikel, vilket säkerställer hög avkastning och reproducerbarhet.
Nyckelfunktioner i transfektionskitet LV-MAX
  • Hög LV-utbyte—ger funktionella titrare upp till 1 x 108 TU/ml (okoncentrerat)
  • Högdensitetstillväxt—stödjer tillväxt av virala produktionsceller vid tätheter större än 1 x 107 celler/ ml för maximal vektorutgång
  • AOF-formulering—av kemiskt definierade, serumfria och animaliska ursprungsfria medier säkerställer konsekvent prestanda genom att eliminera variation från odefinierade komponenter
  • Färdig att använda—, ingen medietillägg krävs; förenklar arbetsflöden och ger pålitlig, lot-to-lot-reproducerbarhet vid lentivirusproduktion
  • Expressionssystem är fullt kompatibelt—med LV-MAX Lentiviral Production System för sömlös integration i end-to-end lentivirustillverkningsprocesser
  • Skalbar och reproducerbar transfektion och produktion—validerad från 96 –brunnsplattor till flerlitersbioreaktorer, vilket möjliggör enkel uppskalning utan att offra cellens avkastning.
  • Enkel och robust kultur- och transfektionsprotokoll, som sömlöst integreras i alla tillfälliga produktionsflöden
Byggsatskomponenter
  • LV-MAX Transfektionsreagens—är ett högpresterande, katjoniskt, lipidbaserat reagens unikt formulerat för att samtransfektera flera plasmider till högdensitetsbaserade virala produktionscellkulturer. Detta reagens säkerställer hög transfektionseffektivitet med minimal toxicitet.
  • LV-MAX Komplettera—en optimerad, kemiskt definierad, serumfri, proteinfri och animalisk ursprungsfri formulering som är utformad för att hämma celltillväxt under transfektion. Det ökar produktionen av lentivirala vektorer utan att äventyra cellens livskraft eller störa produktionsprocessen.
  • LV-MAX Förstärk—en proprietär, animaliskt ursprungsfri formulering som avsevärt ökar produktionen av lentivirala vektorer
LV-MAX Transfektionskitet är utformat för att leverera överlägsen prestanda i lentivirala produktionsflöden och ger forskare pålitliga och skalbara transfektionslösningar.
Användningsområden
  • Genterapi—idealisk för produktion av lentivirala vektorer för forskning och utveckling av genterapi
  • Cellterapi—stödjer genereringen av lentivirala vektorer för cellterapiapplikationer, vilket underlättar en smidig övergång från laboratoriet till kliniken
  • Forskning och utveckling—erbjuder en pålitlig och skalbar lösning för produktion av virala vektorer i olika forskningsmiljöer
Finns i RUO eller CTS
Erbjuds både som en Research Use Only-version och en GMP-kompatibel Cell Therapy Systems (CTS) version (Cat. Nej. A4132602) för att stödja translationella och kliniska tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celllinje Etablerade cellinjer
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, proteinfri, serumfri
Innehåll och lagring •50 ml LV-MAX Tillägg
• 6 ml LV-MAX Transfektionsreagens
• 40 ml LV-MAX Enhancer
Tillräckligt för 1 L LV produktion
Förvara vid 2 8 –C,°skydda mot ljus.
Celltyp 293-härledda celler
Provtyp Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (applikation) Transfektion
Produktlinje LV-MAX
Produkttyp Transfektionssats
Kvantitet 1 l
Serum kompatibel Ja
Frakt skick Våt is
Vis mere Vis mindre
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.