Läs mer
Gibco™ McCoys 5A (modifierad) medium, HEPES
Produktkod. 15470574 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470574 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 15470574 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12330031
 Begränsad artikel
I lager
Kräver
Komplettering
McCoy's 5A (modifierad) är ett medium för allmänt bruk som stödjer förökningen av många typer av primära celler, etablerade cellinjer och explantat från biopsivävnader.
McCoy's 5A (modifierad) är ett medium för allmänt bruk som stödjer förökningen av många typer av primära celler, etablerade cellinjer och explantat från biopsivävnader. Detta medium kommer att stödja tillväxten av primära däggdjursceller härledda från normal benmärg, hud, mjälte, njure, lunga, råttembryon och andra vävnader.
Denna McCoys 5A är modifierad enligt följande:
Med: Hög glukos, L-glutamin, Bacto-pepton, Fenolröd, HEPES
Utan: Sodium Pyruvate
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Dr Thomas McCoy formulerade ursprungligen McCoys 5A-medium som en modifiering av Basal Medium 5A. Till skillnad från andra medier innehåller McCoy's 5A reduktionsmedlet glutation, bakto-pepton och en hög nivå av glukos. Denna produkt inkluderar även Dr. Hsus tillsats av Hanks salter för att möjliggöra användning utanför en CO 2 inkubator.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Råttfibroblaster
Celltyp Biopsivävnader
Klassificering Animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp McCoys 5A modifierade medium
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Glutamin, HEPES, Fenolrött
Utan tillsatser Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
Inte för terapeutiskt bruk för människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag. För mänskliga ex vivo vävnads- och cellodlingsapplikationer.