Läs mer
Gibco™ Medium 199 (10X)
Produktkod. 11310882 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11310882 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11310882 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11825015
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Medium 199 utvecklades ursprungligen för näringsstudier av fibroblaster från kycklingembryon. Den har bred arttillämpbarhet, särskilt för odling av icke-transformerade celler.
Medium 199 utvecklades ursprungligen för näringsstudier av fibroblaster från kycklingembryon. Den har bred arttillämpbarhet, särskilt för odling av icke-transformerade celler. Medium 199 används i stor utsträckning i virologi, vaccinproduktion och in vitro- odling av primära explantat av muspankreatiska epitel och råttlinsvävnader. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ Medium 199 modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna M199 är modifierad enligt följande:
Med: Fenolröd
Utan: L-glutamin, HEPES, natriumbikarbonat
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Jämfört med andra basala medier innehåller Medium 199 unika komponenter, inklusive adenin, adenosin, hypoxantin, tymin och ytterligare vitaminer. Medium 199 är tillgängligt med Earles salter för användning i en CO 2 inkubator, eller med Hanks salter för användning utan CO 2 .
Produktens avsedda användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
Medium 199 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Medium 199 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Koncentrerade former av Gibco™ Medium 199 kräver tillsats av natriumbikarbonat, pH-justering och filtrering vid beredningstidpunkten (se protokoll för detaljer).
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celllinje Råtteepitel
Celltyp Kycklingembryofibroblaster, bukspottkörtelepitel från mus, linsvävnader från råtta
Klassificering Animaliskt ursprung
Koncentration 10X
Form Vätska
Produkttyp Medium 199
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Fenolrött
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES, Inget natriumpyruvat, Inget natriumbikarbonat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Show More Show Less
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.