Läs mer
Gibco™ Medium 199, Earle's Salts
Produktkod. 15440554 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Med tillsatser:
Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
Lågt glukos, Glutamin, Fenolrött
Förpackningsstorlek:
5000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Förpackningsstorlek
15440554 500 ml Lågt glukos, Glutamin, Fenolrött 500ml
11554426 10 x 500 ml Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440554 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11150059
 Begränsad artikel
I lager
Medium 199 utvecklades ursprungligen för näringsstudier av fibroblaster från kycklingembryon. Den har bred arttillämpbarhet, särskilt för odling av icke-transformerade celler.
Medium 199 utvecklades ursprungligen för näringsstudier av kycklingembryons fibroblaster. Den har bred artrelevans, särskilt för odling av icke-transformerade celler. Medium 199 används i stor utsträckning inom virologi, vaccinproduktion och in vitro-odling av primära explantor av musens pankreasepitel och råttlinsvävnader. Vi erbjuder en rad Medium Gibco™ 199-modifieringar för olika cellkulturapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
Denna Medium 199 modifieras enligt följande:
Med: L-glutamin, fenolrött
Utan: HEPES
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Jämfört med andra basala medier innehåller Medium 199 unika komponenter, inklusive adenin, adenosin, hypoxantin, tymin och ytterligare vitaminer. Medium 199 finns tillgängligt med Earle's salter för användning i en CO 2-inkubator, eller med Hanks' salter för användning utan CO2.
Medium 199 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Medium 199 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5 –stycken 10 %CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Råttepiteliel
Celltyp Kycklingembryo-fibroblaster, musens bukspottkörtelepitel, råttlinsvävnad
Klassificering Djurursprung
Koncentration 1X
Form Vätska
Produkttyp Medium 199
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Lågt glukos, Glutamin, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt 13485-standarden ISO
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 –8 °C. Skydda mot lätta
fraktförhållanden: Omgivande
hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.