Läs mer
Gibco™ Medium 199, Hanks' Balanced Salts
Produktkod. 15490574 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490574 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 15490574 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12350039
 Begränsad artikel
I lager
Kräver
Komplettering
Medium 199 utvecklades ursprungligen för näringsstudier av fibroblaster från kycklingembryon. Den har bred arttillämpbarhet, särskilt för odling av icke-transformerade celler.
Medium 199 utvecklades ursprungligen för näringsstudier av fibroblaster från kycklingembryon. Den har bred arttillämpbarhet, särskilt för odling av icke-transformerade celler. Medium 199 används i stor utsträckning i virologi, vaccinproduktion och in vitro- odling av primära explantat av muspankreatiska epitel och råttlinsvävnader. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ Medium 199 modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Detta medium 199 modifieras enligt följande:
Med: Hanks salter, L-glutamin, HEPES, fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Jämfört med andra basala medier innehåller Medium 199 unika komponenter, inklusive adenin, adenosin, hypoxantin, tymin och ytterligare vitaminer. Denna Medium 199-formulering innehåller Hanks salter för användning utan CO 2 .
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Råtteepitel
Celltyp Kycklingembryofibroblaster, bukspottkörtelepitel från mus, linsvävnader från råtta
Klassificering Animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Medium 199
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Låg glukos, Glutamin, HEPES, Fenolrött
Utan tillsatser Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8 °C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.