Läs mer
Gibco™ Medium 199, HEPES
Produktkod. 15480574 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480574 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 15480574 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12340030
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Medium 199 utvecklades ursprungligen för näringsstudier av fibroblaster från kycklingembryon. Den har bred arttillämpbarhet, särskilt för odling av icke-transformerade celler.
Medium 199 utvecklades ursprungligen för näringsstudier av fibroblaster från kycklingembryon. Den har bred arttillämpbarhet, särskilt för odling av icke-transformerade celler. Medium 199 används i stor utsträckning i virologi, vaccinproduktion och in vitro- odling av primära explantat av muspankreatiska epitel och råttlinsvävnader. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ Medium 199 modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna M199 är modifierad enligt följande:
Med: Fenolröd, HEPES, L-glutamin
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Jämfört med andra basala medier innehåller Medium 199 unika komponenter, inklusive adenin, adenosin, hypoxantin, tymin och ytterligare vitaminer. Medium 199 är tillgängligt med Earles salter för användning i en CO 2 inkubator, eller med Hanks salter för användning utan CO 2 .
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Råtteepitel
Celltyp Kycklingembryofibroblaster, bukspottkörtelepitel från mus, linsvävnader från råtta
Klassificering Animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Medium 199
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Låg glukos, Glutamin, HEPES, Fenolrött
Utan tillsatser Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
Inte för terapeutiskt bruk för människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.