Läs mer
Gibco™ Medium 199, inget fenolrött
Produktkod. 11510386 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11510386 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11510386 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11043023
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Medium 199 utvecklades ursprungligen för näringsstudier av fibroblaster från kycklingembryon. Den har bred arttillämpbarhet, särskilt för odling av icke-transformerade celler.
Medium 199 utvecklades ursprungligen för näringsstudier av fibroblaster från kycklingembryon. Den har bred arttillämpbarhet, särskilt för odling av icke-transformerade celler. Medium 199 används i stor utsträckning i virologi, vaccinproduktion och in vitro- odling av primära explantat av muspankreatiska epitel och råttlinsvävnader. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ Medium 199 modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna M199 är modifierad enligt följande:
Med: L-glutamin
Utan: Fenolröd, HEPES
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Jämfört med andra basala medier innehåller Medium 199 unika komponenter, inklusive adenin, adenosin, hypoxantin, tymin och ytterligare vitaminer. Medium 199 är tillgängligt med Earles salter för användning i en CO 2 inkubator, eller med Hanks salter för användning utan CO 2 .
Produktanvändning
Endast för forskning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Medium 199 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Medium 199 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Gibco Medium 199 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Råtteepitel
Celltyp Kycklingembryofibroblaster, bukspottkörtelepitel från mus, linsvävnader från råtta
Klassificering Animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Medium 199
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat, Utan HEPES
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Osmolalitet 270 - 310 mOsm/kg
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus.
Fraktvillkor: Ambient.
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum.
Kultur Miljö CO2
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.