Beskrivning
Medium 199 utvecklades ursprungligen för näringsstudier av kycklingembryons fibroblaster. Den har bred artrelevans, särskilt för odling av icke-transformerade celler. Medium 199 används i stor utsträckning inom virologi, vaccinproduktion och in vitro-odling av primära explantor av musens pankreasepitel och råttlinsvävnader. Vi erbjuder en rad Medium Gibco™ 199-modifieringar för olika cellkulturapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
Denna M199 modifieras enligt följande:
Med: L-glutamin, fenolrött
Utan: HEPES, natriumbikarbonat
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Jämfört med andra basala medier innehåller Medium 199 unika komponenter, inklusive adenin, adenosin, hypoxantin, tymin och ytterligare vitaminer. Medium 199 finns tillgängligt med Earle's salter för användning i en CO 2-inkubator, eller med Hanks' salter för användning utan CO2.
Användning av Medium 199
Medium 199 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Medium 199 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5 –stycken 10 %CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH. Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid förberedelsetillfället (se protokoll för detaljer).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Råtteepitel |
| Celltyp | Kycklingembryofibroblaster, bukspottkörtelepitel från mus, linsvävnader från råtta |
| Form | Pulver |
| Med tillsatser | Låg glukos, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Utan HEPES, Inget natriumpyruvat |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 50 l |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: 2-8° C Fraktvillkor: Ambient Hållbarhet: 36 månader från tillverkningsdatum |