Läs mer
Gibco™ Medium 199, Earle's Salts, pulver
Beskrivning
Medium 199 utvecklades ursprungligen för näringsstudier av fibroblaster från kycklingembryon. Den har bred arttillämpbarhet, särskilt för odling av icke-transformerade celler. Medium 199 används i stor utsträckning i virologi, vaccinproduktion och in vitro- odling av primära explantat av muspankreatiska epitel och råttlinsvävnader. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ Medium 199 modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna M199 är modifierad enligt följande:
Med: L-glutamin, fenolröd
Utan: HEPES, natriumbikarbonat
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Jämfört med andra basala medier innehåller Medium 199 unika komponenter, inklusive adenin, adenosin, hypoxantin, tymin och ytterligare vitaminer. Medium 199 är tillgängligt med Earles salter för användning i en CO 2 inkubator, eller med Hanks salter för användning utan CO 2 .
Att använda Medium 199
Medium 199 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Medium 199 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH. Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Råtteepitel |
| Celltyp | Kycklingembryofibroblaster, bukspottkörtelepitel från mus, linsvävnader från råtta |
| Form | Pulver |
| Med tillsatser | Låg glukos, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Utan HEPES, Inget natriumpyruvat |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 50 l |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: 2-8° C Fraktvillkor: Ambient Hållbarhet: 36 månader från tillverkningsdatum |