Läs mer
Gibco™ MEM
Produktkod. 15188319 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15188319 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 15188319 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11095080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00 SEK
    291.65 SEK / 500ml
    Save 47.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kräver
Komplettering
Minimum Essential Medium (MEM) är ett av de mest använda av alla cellodlingsmedier.
MEM (Minimum Essential Medium) är ett av de mest använda cellodlingsmedierna. MEM kan användas med olika suspensions- och vidhäftande däggdjursceller, inklusive HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster och primära råttastrocyter. Vi erbjuder en rad MEM-modifieringar för en rad olika tillämpningar av cellkultur. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
Detta MEM har modifierats enligt följande:
Med: L-glutamin, fenolrött
Utan: HEPES
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Användning av MEM
MEM utvecklades av Harry Eagle utifrån hans tidigare formulering Basal Medium Eagle (BME). Därefter utvecklades många andra modifieringar av MEM, bland annat Glasgow's MEM, MEM α, DMEM och Temin's Modification. MEM finns med Earles salter för användning i CO2-inkubator eller med Hanks salter för användning utan CO2. Produkten tillverkas med Earles salter. MEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför behöver MEM kompletteras, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). MEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö med 5 – 10 % CO2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad vid en cGMP-kompatibel anläggning. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 och fibroblaster
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1X
Form Vätska
Produkttyp MEM (Minimum Essential Medium)
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Låg glukos, Glutamin, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Omgivning
Formatera Flaska
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till °8 C (skydda mot ljus)
Fraktvillkor: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Kultur Miljö CO2
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.