Beskrivning
- Innehåller 50X de essentiella aminosyrorna (förutom L-glutamin) som finns i standarden Minimum Essential Medium (MEM)
- För in vitro diagnostisk användning
- Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Grand Island, New York, registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder
Cellkultur, chip-på-chip, kromatinbiologi, däggdjurscellkultur, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: 2– °8 C Fraktvillkor: Omgivningstemperatur Hållbarhet 12 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Koncentration | 50 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Aminosyratillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Utan tillsatser | Inget glutamin |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.